Learn More
Polycarbonate resin, approx. M.W. 45.000, pellets
Codice prodotto. 10307840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307840 5 g Glass bottle 5g
10163810 250 g Glass bottle 250g
10255660 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10307840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 178310050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24936-68-3
Formula molecolare (C16H14O3)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00084476
SMILES CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Polycarbonate resin
Colore Undesignated
Nota nome M.W. 64.000
Forma fisica Pellets
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.2000g/mL
Quantità 5 g
Formula lineare [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n