Learn More
Velp Scientifica™ Polycarbonate Tank
Codice prodotto. 15349564 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15349564 7 L Pezzo
15339564 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15349564 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000091
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ Polycarbonate Tank is a fundamental accessory of the Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
  • Completely transparent for a constant visual control
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) OCB
Tipo Tank
Materiale Polycarbonate