Descrizione
Shock-resistant tool absorbs all impact. Ideal for 18 to 175 lb. cable or zip ties. No twisting necessary.
Specifica
Specifica
| Materiale | Policarbonato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un bloccaggio uniforme nel lavoro in serie, dotato di dispositivo di taglio |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Temperature Range (Metric) | da –40 a 85 °C |
| Product Type | Utensili per tensionamento |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?