Learn More
Polydatin, TRC
Codice prodotto. 30012874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012874 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012874 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP688053100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4',5-Trihydroxystilbene-3-O-beta-D-glucopyranoside
CAS 65914-17-2
Formula molecolare C20 H22 O8
Quantità 100 mg
Sinonimo beta-D-Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Glucopyranoside, 3-hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl, beta-D- (6CI), 3-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-glucopyranoside, 3,4'-5-Trihydroxystilbene-3-beta-D-glucopyranoside, Polydatin
InChI Formula InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(C=Cc3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 390.38
Peso formulazione 390.1315