Learn More
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 9000
Codice prodotto. 11379048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379048 250 mL 250mL
11369048 50 mL 50mL
11359048 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11379048 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042502.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9016-00-6
Formula molecolare (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) 74.15
Numero MDL MFCD00084411
InChI Key SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dimethylsilanone
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Colore Colorless
Nota nome M.W. 9,000
Forma fisica Viscous Liquid
Punti di ebollizione >205°C
Punto di fusione <-40°C
Densità 0.968 g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 315°C (599°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.403