Learn More
Brady™ Polyester Die-cut Labels for Portable Printers
Codice prodotto. 17613215
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
19 mm
Larghezza (sistema metrico):
19 mm
25.4 mm
38 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
17613215 19 mm 38 mm Pezzo
17683205 12.7 mm 19 mm Pezzo
17693205 12.7 mm 25.4 mm Pezzo
17603215 19 mm 25.4 mm Pezzo
17623215 19 mm 50.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17613215 Fornitore Brady™ N. del fornitore 152098
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
  • Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
  • High adhesion
  • Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Specifica
Product Type Label
Colore Black on White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Materiale Poliestere
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.08 mm
Dimensioni (L x P) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Autoclavabile Autoclavable
Finitura Gloss
Formato Cartridge, Label
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, DIN VDE 0472 Part 815
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Quantità 91
Alternate Part Number M21-30-423