Learn More
Brady™ Polyester Die-cut Labels for Portable Printers
Descrizione
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
- Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
- High adhesion
- Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Specifica
Specifica
| Product Type | Label |
| Colore | Black on White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Materiale | Poliestere |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.003 in. |
| Vedi altri risultati |