Learn More
Brady™ Polyester Glow-in-the-dark Right Footprint
Codice prodotto. 11771875 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11771875 Photoluminescent Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11771875 Fornitore Brady™ N. del fornitore 055359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.10€
    9.06€ / pezzi 1
    Risparmia 1.04€
    10% Sconto
In stock
Use the Polyester Glow-in-the-dark Right Footprint together with the left foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
  • Use together with the left foot to create a visual pathway to aid a fast exit during power outages and emergency situations.
Specifica
Alternate Part Number B324 VINYL FOOTPRINT-RIGHT 12 in. GLOW 1 PC
Certificazione/Conformità ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18),, ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37, Lloyd's Register SAS F050294.p
Descrizione Glow-in-the-dark footprint - Right foot
Da utilizzare con (applicazione) Use Together With the Left Foot to Create a Visual Pathway
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 304.8 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore 0.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 88.9 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Photoluminescent
Materiale Polyester