Learn More
Fisherbrand™ Tough-Tags™ Microtube Labels
Specifica
Specifica
| Display | Blank |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyolefin |
| Lati stampabili | Front |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Testo di visualizzazione | Blank |
| N. per confezione | 1000/Roll |
| Dimensioni (L x P) | 33 x 13 mm |
| Vedi altri risultati |