Learn More
Fisherbrand™ Rotolo di etichette criogeniche
Codice prodotto. 12388797
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
32.5 x 12.5 mm
38 x 19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
12388797 38 x 19 mm pezzi 1000
12632580 32.5 x 12.5 mm pezzi 1700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12388797 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore CRY2000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Adesione garantita senza danneggiamenti nel congelatore criogenico. Le etichette in poliolefine criogeniche Fisherbrand™ resistono a temperature estreme, bollitura, autoclavaggio, agenti caustici e centrifugazione senza subire distacchi, screpolature o deterioramento. In rotoli o fogli per stampante in due formati.
For secure uncompromised labeling for cryovials and microtubes.
  • Disposable labels made with chemically inert, flexible polyolefin material.
  • Acrylic adhesive adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals.
  • Unique label/adhesive combination expands and contracts together with temperature fluctuations.
  • Pre-cut, peel off labels on convenient no-jam printer sheets.
  • 33 x 13 mm labels ideal for cryovials and standard 1.5 mL or 2.0 mL tubes.
Withstands challenging lab environments and procedures.
  • Temperature resistant from -196°C to +150°C.
  • Cryogenic freezer storage conditions.
  • Liquid and vapor phase LN2.
  • Water baths to 100°C.
  • Autoclaving and moderate ovens to 150°C.
  • Resistant to most solvents and caustic agents.
  • Centrifugation
Specifica
Autoclavabile Autoclavabile
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Bianco
Finitura Matte
Formato Rotolo
Materiale Poliolefina
Print Technology None
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Labeling for items used in conjunction with cryogenic storage, LN2 use, centrifugation, autoclaving, water baths and boiling
Quantità Confezione da 1000
Temperature Range (Metric) -196°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 38 x 19 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm