Learn More
Brady™ Polyester Labels
Codice prodotto. 13533320
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
48.26 mm
50.8 mm
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
12.70 mm
25.40 mm
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Permanent Rubber
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13533320
Marca: Brady™ 143075
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognised
Descrizione Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento Powder
Colore White
Display Blank
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.3 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 5000 Labels/Box
Quantità 5000 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 12.7 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-5-483