Learn More
Brady™ Polyester Labels
Codice prodotto. 13563320
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Permanent Rubber
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
48.26 mm
50.8 mm
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
12.70 mm
25.40 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di adesivo Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
13563320 Acrylic, Permanent 48.26 mm 6.35 mm 1 BX
13523320 Acrylic, Permanent 50.8 mm 25.40 mm 1 BX
13533320 Permanent Rubber 25.4 mm 12.70 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13563320 Fornitore Brady™ N. del fornitore 361687
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Descrizione Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Etichette per riga 1
Durata della vita Up to 2 Years Outdoor Use
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 2000 Labels/Box
Quantità 2000 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +320°F
Temperature Range (Metric) °°
Spessore (sistema imperiale) 0.0037 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 11.35 mm
Dimensioni (L x P) 6.35 x 48.26 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Peso (sistema metrico) 0.1 kg
Alternate Part Number B33-635-488