Learn More
Brady™ Polyester Labels
Codice prodotto. 13531460
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Transparent
White
Dimensione della confezione:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
13531460 Transparent 1 BX
13521460 White 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13531460 Fornitore Brady™ N. del fornitore 142886
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognised
Descrizione Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Transparent
Display Blank
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500 Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) 76.2W x 25.4 mmH
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Diametro dei cavi 10 AWG
Dimensioni (L x P) 25.4 x 76.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-18-430