Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampante BBP33/i3300
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
115.00€ - 268.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic |
---|---|
Finitura | Gloss |
Formato | Roll |
Materiale | Polyester |
Printable Sides | Front |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17170521
|
Brady™
307007 |
9.53 mm | Yellow, White |
115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180521
|
Brady™
307008 |
9.53 mm | Red, White |
115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17190521
|
Brady™
307009 |
9.53 mm | Pink, White |
115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17100531
|
Brady™
307010 |
9.53 mm | Orange, White |
115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17110531
|
Brady™
307011 |
9.53 mm | Green, White |
115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17120531
|
Brady™
307012 |
9.53 mm | Blue, White |
115.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17110521
|
Brady™
307001 |
12.70 mm | Yellow, White |
268.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17120521
|
Brady™
307002 |
12.70 mm | Red, White |
268.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17130521
|
Brady™
307003 |
12.70 mm | Pink, White |
268.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17140521
|
Brady™
307004 |
12.70 mm | White |
268.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17150521
|
Brady™
307005 |
12.70 mm | Green, White |
268.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160521
|
Brady™
307006 |
12.70 mm | Blue, White |
268.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17130531
|
Brady™
307019 |
15.24 mm | Yellow, White |
226.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17140531
|
Brady™
307020 |
15.24 mm | Red, White |
226.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17150531
|
Brady™
307021 |
15.24 mm | Pink, White |
226.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160531
|
Brady™
307022 |
15.24 mm | Orange, White |
226.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17170531
|
Brady™
307023 |
15.24 mm | Green, White |
226.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180531
|
Brady™
307024 |
15.24 mm | Blue, White |
226.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
- Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifications
Acrylic | |
Roll | |
Front | |
Labels | |
BBP™33 Label Printer; BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer | |
-320.8°F to +158°F | |
0.0762 mm |
Gloss | |
Polyester | |
THT | |
Non-sterile | |
-196°C | |
-196°C to +70°C |