Learn More
Brady™ Polyester Photolum Marking Markers
Codice prodotto. 11741965 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
Door handle background - Left turn
Door handle background - Right turn
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
11741965 Door handle background - Right turn Pezzo
11731965 Door handle background - Left turn Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11741965 Fornitore Brady™ N. del fornitore 224076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.50€
    14.88€ / pezzi 1
    Risparmia 1.62€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p
Alternate Part Number DOORHANDLE Right Turn Photolum 100x250mm
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Polyester long afterglow
Da utilizzare con (applicazione) Exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuations routes
Altezza (sistema metrico) 255 mm
Spessore 0.049 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 80°C
Dimensioni (L x P) 100 x 255 mm
Testo visualizzato Door handle background - Right turn
Product Type Door Sign
Colore Photoluminescent on Green