Learn More
Brady™ Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 10745145 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10745145 200 mm Pezzo
10020244 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10745145 Fornitore Brady™ N. del fornitore 257505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    5.62€ / pezzi 1
    Risparmia 0.68€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 3A-200*200-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) Pipemarkers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 0.024 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato Highly Flammable Liquid 3
Product Type Transport Sign
Colore Red