Learn More
Fisherbrand™ Etichette per provette Tough-Spots™
Codice prodotto. 12308827
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Diametro (sistema metrico):
9,5 mm
9.5 mm
12.7 mm
Pakningsstørrelse:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Colore Diametro (sistema metrico) Pakningsstørrelse
12308827 Bianco 12.7 mm pezzi 1000
12378817 Giallo 9,5 mm pezzi 1000
12398817 Blu 9.5 mm pezzi 1000
12388817 Verde 9.5 mm pezzi 1000
12358817 Bianco 9.5 mm pezzi 1000
12368817 Rosso 9.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12308827 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. HEATSPOTS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    34.45€ / pezzi 1000
    Risparmia 4.45€
    11% Sconto
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Spots™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette rotonde pretagliate disponibili in due formati e in diversi colori. 1,000 etichette per rotolo.
Superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive.
  • Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items.
  • Labels won't peel or migrate so they can slide easily in centrifuge rotors without binding or catching.
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification.
  • Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls.
  • Sized for microcentrifuge tubes.
    • 9.5 mm diameter Tough Spots are ideal for 0.5 mL microtubes.
    • 13 mm diameter Tough Spots are ideal for 1.5 / 2.0 mL tubes.
Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified.
  • Heat: steam autoclaving, boiling water
  • Cold: freezer temperatures to -80°C
  • Organic solvents and caustic agents
  • Centrifugation
Spezifikation
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Bianco
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Poliestere
Lati stampabili Front
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Blank
Da utilizzare con (applicazione) Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5 mL Tubes
Etichette per riga 2
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Quantità Confezione da 1000
Forma Round
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.