Learn More
Fisherbrand™ Etichette per provette Tough-Spots™
Codice prodotto. 12368817
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Diametro (sistema metrico):
9,5 mm
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12368817 Rosso 9.5 mm pezzi 1000
12378817 Giallo 9,5 mm pezzi 1000
12398817 Blu 9.5 mm pezzi 1000
12388817 Verde 9.5 mm pezzi 1000
12358817 Bianco 9.5 mm pezzi 1000
12308827 Bianco 12.7 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12368817 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore TSPOTSR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.95€
    29.17€ / pezzi 1000
    Risparmia 3.78€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Etichette per microprovette stabili per ogni procedura in laboratorio. Le etichette per provette Fisherbrand™ Tough Spots™ non si staccano né si spostano, anche se esposte a temperature estreme, agenti caustici o centrifugazione. Etichette rotonde pretagliate disponibili in due formati e in diversi colori. 1,000 etichette per rotolo.
Superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive.
  • Adheres to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items.
  • Labels won't peel or migrate so they can slide easily in centrifuge rotors without binding or catching.
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification.
  • Round, pre-cut, peel-off labels for tube tops in convenient dispensing rolls.
  • Sized for microcentrifuge tubes.
    • 9.5 mm diameter Tough Spots are ideal for 0.5 mL microtubes.
    • 13 mm diameter Tough Spots are ideal for 1.5 / 2.0 mL tubes.
Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified.
  • Heat: steam autoclaving, boiling water
  • Cold: freezer temperatures to -80°C
  • Organic solvents and caustic agents
  • Centrifugation
Specifica
Autoclavabile Autoclavabile
Tipo di adesivo Acrilico
Rivestimento Polyolefin
Colore Rosso
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Poliolefina
Print Technology None
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Provette per microcentrifuga e altri contenitori per laboratori clinici e di ricerca
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 0.5 ml
Etichette per riga 2
Quantità Confezione da 1000
Forma Circolare
Temperature Range (Metric) -196°C to +80°C
Dimensioni (L x P) 1 x 1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 1 cm
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 9.5 mm