Learn More
Sperian™ Polyester Webbing Anchorage
Codice prodotto. 12652793
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12652793 1.2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12652793 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1002918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.20€
    15.04€ / pezzi 1
    Risparmia 10.16€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 05-03-2027
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Da utilizzare con (applicazione) The versatile hurokheveder be used for many mooring points.
Peso (sistema metrico) 0.21kg
Lunghezza (sistema metrico) 1.2 m
Materiale polyester
Product Type Webbing Anchorage