Descrizione
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con sali
- Eccetto 100% di etilacetato, 100% di esano e 100% di Tetraidrofurano
- Polietereterchetone (PEEK)
Specifica
Specifica
| Tipo | Anse di campionamento |
| Materiale | Polietereterchetone |
| Dimensioni collegamento (sistema metrico) | 1.58 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.75 mm |
| Volume (sistema metrico) | 1 ml |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?