Learn More
Cytiva Loop di campionamento in polietereterchetone
Codice prodotto. 11390032 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μl
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11390032 2 ml 0.75 mm Pezzo
11360032 100 μl 0.5 mm Pezzo
11370032 1 ml 0.75 mm Pezzo
10852041 5 ml 1 mm Pezzo
11306971 500 μl 0.75 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11390032 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111402
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Resistenza a solventi organici e tamponi salini comunemente utilizzati nella cromatografia delle biomolecole. L'ansa per campione in PEEK Cytiva Life Sciences™ è un importante accessorio per le applicazioni di cromatografia.
  • Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici
  • Le parti umide sono resistenti ai tamponi con sali
  • Eccetto 100% di etilacetato, 100% di esano e 100% di Tetraidrofurano
  • Polietereterchetone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Anse di campionamento
Materiale Polietereterchetone
Dimensioni collegamento (sistema metrico) 1.58 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.75 mm
Volume (sistema metrico) 2 ml