Learn More
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes
Codice prodotto. 11785305 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11785305 0.45 μm 47 mm pezzi 100
11755305 0.2 μm 25 mm pezzi 100
11765305 0.2 μm 47 mm pezzi 100
11775305 0.45 μm 25 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11785305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.10€
    83.25€ / pezzi 100
    Risparmia 8.85€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes features highly asymmetrical pore structure that offers effective loading capacity and high flow rate.
  • Highly asymmetrical pore structure offers effective loading capacity and high flow rate
  • Hydrophilic and made with polyethersulfone polymer
  • Designed to remove particulates during general filtration
  • Low protein and drug binding characteristics make it ideally suited for use in life science applications
Specifica
Autoclavabile Yes
Punto di bolla 2.7bar
Colore White
Materiale PES
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 21mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of special chemical reagent, high temperature liquids, filtration of drugs
Portata del gas 16L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 47 mm