Descrizione
- Material: Polyethylene (PE)
- Length: 10 meters
- Diameter: 1mm ID / 1.8mm OD
- Wetted Part: Yes
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubi capillari |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.04 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.07 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.8 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Materiale | Polyethylene |