Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Polyethylene-Coated Paper, Grade Labsorb Ultra
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
480 x 600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Highly absorptive.
- Polyethylene backed.
- Recommended for testing spectacle frames and sunglasses for nickel release, EN 16128:2015.
- Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
| Assorbanza | 350% |
| Rivestimento | Polyethylene |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 187 g/m2 |
| Materiale | Cellulose |
| Tipo | Sheets/filter Boards |
| Grado | LabSorb Ultra |
| Quantità confezione | 100/Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 480 x 600 mm |