Learn More
Kartell™ Polyethylene Disc Membrane
Codice prodotto. 10214901
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10214901 160 mm pezzi 10
12677765 110 mm pezzi 10
10001051 80 mm pezzi 10
10448462 70 mm pezzi 10
12647785 240 mm pezzi 10
10011051 90 mm pezzi 10
10673852 45 mm pezzi 10
10224851 55 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10214901 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0084300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    8.46€ / pezzi 10
    Risparmia 0.54€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
These discs are made of polyethylene and have good chemical resistance. Kartell™ Polyethylene Disc Membrane is used to separate the filter paper from the funnel plate when working with a Buchner Funnel.
  • Useful interface between filter paper and perforated Buchner plate
  • Avoids clogging of filter holes
Specifica
Tipo di filtro Screen Filter
Formato Disc
Materiale Polyethylene
Dimensione del poro 300 μm
Da utilizzare con (applicazione) Interface between filter paper and perforated Buchner plate
N. per confezione 10/Pack
Forma Circle
Diametro (sistema metrico) 160 mm