Learn More
Kartell™ Ranvier Type Dropping Bottle
Descrizione
- Comes with PE tube and rubber teat
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Neutral |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Include | Polyethylene tube, Rubber teat |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 10Pack |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Altezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Product Type | Dropping Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 43 mm |