Descrizione
- 3-piece package
- PE Drum Chock
Specifica
Specifica
| Product Type | Tap |
| Colore | Brown |
| Materiale | Polietilene |
| Quantità | 1 |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 120.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 120.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 2.97 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.346 kg |