Learn More
asecos™ Polyethylene Drum Chock (3-piece package)
Codice prodotto. 17856376 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
4.72 in.
6.38 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17856376 6.38 in. pezzi 3
17826416 4.72 in. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17856376 Fornitore asecos™ N. del fornitore 18291
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Polyethylene Drum Chock (3-piece package) is ideal for the safe emptying of drums.
  • 3-piece package
  • PE Drum Chock
Specifica
Product Type Tap
Colore Brown
Materiale Polietilene
Quantità 3
Larghezza (sistema imperiale) 6.38 in.
Larghezza (sistema metrico) 162.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.14 in.
Altezza (sistema metrico) 156.00 mm
Peso (sistema imperiale) 2.97 lb.
Peso (sistema metrico) 1.346 kg