Learn More
asecos™ Polyethylene Drum Chock
Codice prodotto. 17876586 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
2.95 in.
6.38 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17876586 2.95 in. Pezzo
17816476 6.38 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17876586 Fornitore asecos™ N. del fornitore 2801
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Polyethylene Drum Chock is ideal for the safe emptying of drums.
  • Seal made of EPDM
  • For caustic and aggressive chemicals
Specifica
Product Type Drum Faucet
Colore Brown
Materiale Polietilene
Larghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.09 in.
Altezza (sistema metrico) 180.00 mm
Peso (sistema imperiale) 0.95 lb.
Peso (sistema metrico) 0.43 kg