Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Codice prodotto. 10478272
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10478272 170 mm pezzi 5
10001041 270 mm pezzi 5
10162711 220 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10478272 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0044600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    12.84€ / pezzi 5
    Risparmia 1.16€
    8% Sconto
In stock
Kartell™ Tapered Drying Tubes are ideal for drying gases and feature two ends that have a push-on tapered connection to accommodate rubber hoses.
  • The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8 - 10mm diameters
  • Ideal for gases
  • Constructed of polyethylene
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
N. per custodia 5 Pack
N. per confezione 5 Pack
Materiale Polyethylene
Product Type Drying Tube