Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Codice prodotto. 10001041
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10001041 270 mm pezzi 5
10478272 170 mm pezzi 5
10162711 220 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10001041 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0044800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Tapered Drying Tubes are ideal for drying gases and feature two ends that have a push-on tapered connection to accommodate rubber hoses.
  • The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8 - 10mm diameters
  • Ideal for gases
  • Constructed of polyethylene
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
N. per custodia 5 Pack
N. per confezione 5 Pack
Materiale Polyethylene
Product Type Drying Tube
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.