Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Macchina per ghiaccio secco in polietilene Economy Frigimat
Codice prodotto. 10338214
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
37 x 14 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10338214 37 x 14 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10338214 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore H388760002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce un blocco solido da 454 gm di ghiaccio secco in uno/due minuti.
  • Ciascuna bombola di CO2 liquida da 50 lb con una provetta per immersione produce 8 o 9 blocchi di ghiaccio secco da 9.2 x 10.4 cm di lunghezza
  • La camera del ghiaccio in polietilene è tenuta in posizione da un meccanismo di bloccaggio in metallo
  • La piastra di diffusione in polietilene poroso permette di sfiatare il gas in eccesso
  • Manometro per la pressione del gas e valvola di sfiato integrati
  • Il telaio in acciaio con rivestimento epossidico è dotato di quattro piedini in gomma antiscivolo per evitare lo scivolamento
  • Include un tubo di collegamento in rame nichelato da 1.8 m con giunti filettati standard CGA da 320 (0.830 poll. -14) per il facile fissaggio ad una bombola di LCO2
  • Dimensioni di ingombro: 37 x 14 x 15cm A
Specifica
Dimensioni (L x P) 37 x 14 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per ghiaccio secco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bombole da 50 lb di CO2 liquida
Lunghezza (sistema metrico) 37 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Materiale Polietilene
Product Type Dispositivo per la produzione di ghiaccio secco