Learn More
Kartell™ Fiale per campioni a fondo piatto in polietilene
Descrizione
- Convenient push-on attached hinged lids
- Lightweight and unbreakable
- Translucent
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
| Include | Coperchio incernierato a pressione |
| Materiale | Polietilene |
| Spessore (sistema metrico) | 0.98 mm |
| Product Type | Flacone a fondo piatto per campioni |
| Tipo di chiusura | Coperchio incernierato a pressione |