Learn More
Polyethylene Glycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
17.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Descrizione
Polyethylene Glycol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, CAS Number-25322-68-3, Polyethylene Oxide, Carbowax, PEG 8000, 1kg, Gray, White, 7000 to 9000, CAUTION!
PEG 8000 is suitable as a medium for the fusion of mammalian cells. It is also used to precipitate bacteriophage from lysed cell supernatants.
Specifica
Materiale o nome chimico | Polyethylene Glycol 8000 |
Colore | White |
pH | 5.0 to 7.0 |
Forma fisica | Solid |
Punto di fusione | 55°C |
Formula lineare | H(OCH2CH2)nOH |
Indice di Merck | 15, 7688 |
Quantità | 100 g |
Peso formulazione | 7000 to 9000 |
Identificazione | Pass Test |