Learn More
Polyethylene Glycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10224963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10224963 100 g Glass Bottle 100g
10407773 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10224963 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP233100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Polietilenglicole 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, numero CAS 25322-68-3, ossido di polietilene, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, grigio, bianco, da 7000 a 9000, ATTENZIONE!
PEG 8000 è un terreno indicato per la fusione delle cellule di mammifero. Viene utilizzato anche per precipitare batteriofagi da surnatanti cellulari lisati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene Glycol 8000
Colore White
pH 5.0 to 7.0
Forma fisica Solid
Punto di fusione 55°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15, 7688
Quantità 100 g
Peso formulazione 7000 to 9000
Identificazione Pass Test