Learn More
Polyethylene Glycol Glycidyl Lauryl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyethylene Glycol Glycidyl Lauryl Ether |
| CAS | 86630-59-3 |
| Formula molecolare | (C2H4O)n . C15H30O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Poly(oxy-1,2-ethanediyl)','α-dodecyl-ω-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Denacol EX 171, Denacol FCA 050, Emulgen 120GE, EX 171, Lauryl (EO)15 glycidyl ether, Polyethylene glycol dodecyl glycidyl ether, Polyethylene glycol glycidyl lauryl ether, Polyethylene glycol lauryl glycidyl ether, Polyethylene glycol monododecyl monoglycidyl ether, Polyethylene glycol monoglycidyl monolauryl ether, Polyoxyethylene glycidyl lauryl ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-13-14-19-15-17-16-20-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOCCOCC1CO1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.4 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?