Learn More
Polyethylene Glycol Monododecyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyoxyl Lauryl Ether |
| CAS | 9002-92-0 |
| Formula molecolare | C58H118O24 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH] |
| Molecular Weight (g/mol) | 1199.54 |
| Peso formulazione | 1198.8 |