Learn More
Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30455640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455640 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT54881310ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade)
CAS 68131-40-8
Quantità 10 mL
Sinonimo Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs.
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1