Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo stretto
Codice prodotto. 11391155
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 40
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11391155 250 ml pezzi 10
11301165 500 ml pezzi 10
10102861 1000 ml pezzi 80
12677785 50 mL pezzi 400
12621026 125 mL pezzi 600
12631006 2000 mL pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11391155 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0032300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Feature double-sealing with insert cap to ensure tightness.
  • Made from polyethylene
  • Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
  • No leaking with easy-grip cap
  • Tagging points on shoulder and cap ensure tamper-proof closure
  • Suitable for storing food stuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 23mm
Graduazioni 25mL
Certificazione/Conformità Regolamento 1935/2004, regolamento CE 10/2011
Graduated Yes
Bocca Stretta
Product Type Bottiglia cilindrica
Tipo di chiusura Insert Cap