Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Click to view available options
Capacità:
250 mL
1000 mL
2000 mL
Descrizione
- Polyethylene body with polypropylene cap
- Secured by tagging points on bottle and cap
- Confidential notes can be placed in space between insert sealing plug and cap
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Capacità | 250 mL |
Product Type | Bottiglie a collo largo graduate |
Parametri di certificazione | Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011 |
Da utilizzare con (applicazione) | Prodotti alimentari |
Materiale | Polietilene |
ID collo (sistema metrico) | 34.5 mm |
Linea di prodotti | Bottiglia |
Graduazioni | 25 ml |
Graduated | Sì |
Bocca | Ampio |