Learn More
Sacche per miscelatore omogeneizzatore in polietilene
Codice prodotto. 11867313
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Full filter
Side filter
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11867313 Full filter pezzi 1500
11857403 Side filter pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11867313 Fornitore Gosselin N. del fornitore FBAG03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00€
    567.96€ / pezzi 1500
    Risparmia 407.04€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Facile visualizzazione del contenuto grazie al polietilene trasparente. Le sacche per miscelatore e omogeneizzatore in polietilene Gosselin™ sono dotate di una striscia bianca per scrivere lungo un bordo in modo da facilitare l'identificazione del contenuto.
  • Sterilizzati mediante irradiazione con certificato di sterilizzazione staccabile
  • Disponibili con filtro completo o laterale
  • Con area di scrittura bianca di 50 mm sul lato lungo
  • Spessore 70 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Naturale
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for homogenous suspension, suspension sampling with pipets, dairy and industries
Include Full filter
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per confezione 20 bags of 25
Quantità 1500/Pk.
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Spessore (sistema metrico) 70 μm