Learn More
Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings
Codice prodotto. 10161782 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 to 14 mm
13 to 16 mm
3 to 5 mm
5 to 7 mm
7 to 10 mm
9 to 12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10161782 11 to 14 mm pezzi 10
10704433 3 to 5 mm pezzi 10
10742513 5 to 7 mm pezzi 10
10673443 7 to 10 mm pezzi 10
10385512 9 to 12 mm pezzi 10
10476892 13 to 16 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10161782 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 87041214
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Attachable, conical hose couplings for pressureless operation.
  • Manufactured from polyethylene
  • Provided 10 per pack
  • Available for a range of hose diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Diametro (sistema metrico) 11 to 14 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con 11 to 14 mm Hose
Da utilizzare con (applicazione) Pressureless Operation
Quantità confezione 10/Pk.
Forma Conical
Product Type Hose Coupling