Learn More
Buerkle™ Pompa minicampionatore in polietilene per minicampionatore Burkle™
Codice prodotto. 10710593 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Adattatore
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10710593 Adattatore Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10710593 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.81€ / pezzi 1
    Risparmia 9.19€
    8% Sconto
In stock
Used with MiniSampler PE, Buerkle™, ideal for general sampling from barrels, canisters and tanks, autoclavable
  • Suitable for standard sample bottles
  • Enables sample transfer free from contamination
  • Can be used to collect from deeper containers or shafts
  • Durable material, resistant to many chemicals, easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Adattatore
Materiale Polipropilene
Product Type Vacuum Pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barili, barattoli, serbatoi