Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cappa di aspirazione sagomata in polietilene
Description
- L'anta può essere fissata in posizione aperta, chiusa o intermedia; rimane leggermente aperta in posizione chiusa per facilitare un flusso d'aria continuo
- L'apertura anteriore misura 88 x 36cm di altezza (34½ x 14³/₁₆ di pollice)
- Diametro esterno della pila: 15 cm (6 pollici)
- Si consiglia di utilizzare un sistema di scarico in grado di assorbire 350 cfm (aria libera)
- Dimensioni di ingombro: 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 pollici)
Specifications
Specifications
| Materiale | PE (polietilene), Acrilico |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni (L x P x A) | 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 poll.) |
| Altezza (sistema imperiale) | 30 in |
| Altezza telaio scorrevole (sistema imperiale) | 34.5 x 14.19 in |
| Altezza (sistema metrico) | 76 cm |
| Altezza telaio scorrevole (sistema metrico) | 88 x 36 cm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 20 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 51 cm |