Learn More
Fisherbrand™ Tanica con collo stretto
Codice prodotto. 11537443 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11537443 25000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11537443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.35€
    16.13€ / pezzi 1
    Risparmia 2.22€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Closure Material: Polyethylene
  • Translucent polyethylene Jerrycan with polyethylene closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25000 ml
Colore chiusura Translucent
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Antimanomissione
Diametro (sistema metrico) interno collo 470 mm
Materiale Polietilene
Stile collo Narrow
N. per confezione Confezione da 1