Learn More
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Codice prodotto. 11369887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369887 25 g 25g
11379887 100 g 100g
11389887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11369887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042237.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene oxide, M.W. 300,000 is used to impart viscosity to and modify flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene oxide
Colore White
Nota nome M.W. 300,000
pH 5 to 7
Forma fisica Powder
Punto di fusione 65°C
Densità 1.21 g/mL
Quantità 25 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.4539
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,alcohol,chloroform,toluene and dichloromethane.