Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Push-in Caps for Glass Specimen Vials
Codice prodotto. 15354789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
8 mm
10 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura unitSize
15354789 22 mm pezzi 300
15364789 8 mm pezzi 300
15374789 10 mm pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15354789
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Posizionamento fermo e sicuro per sigillare le fiale per campioni in vetro. I tappi a pressione Fisherbrand™ in polietilene sono disponibili in numerosi formati, espressamente progettati per le fiale per campioni in vetro con tappo a pressione Fisherbrand™.
  • Specifically designed for use with Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
  • Polyethylene construction, natural color
  • Available in a variety of sizes to match vial specifications
  • Push-in cap specimen vials are suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Naturale
Materiale Polietilene
Tipo di chiusura A scatto
Dimensione chiusura 22 mm