Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Push-in Caps for Glass Specimen Vials
Codice prodotto. 15374789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
8 mm
10 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15374789 10 mm pezzi 300
15354789 22 mm pezzi 300
15364789 8 mm pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15374789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.85€
    21.07€ / pezzi 300
    Risparmia 8.78€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Posizionamento fermo e sicuro per sigillare le fiale per campioni in vetro. I tappi a pressione Fisherbrand™ in polietilene sono disponibili in numerosi formati, espressamente progettati per le fiale per campioni in vetro con tappo a pressione Fisherbrand™.
  • Specifically designed for use with Fisherbrand™ Push-in Cap Glass Specimen Vials
  • Polyethylene construction, natural color
  • Available in a variety of sizes to match vial specifications
  • Push-in cap specimen vials are suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
Specifica
Colore Naturale
Materiale Polietilene
Tipo di chiusura A scatto
Dimensione chiusura 10 mm