Learn More
Kartell™ Fiala per campioni in polietilene
Codice prodotto. 10536391
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 ml
5 ml
8 ml
Altezza (sistema metrico):
31.5 mm
50 mm
57.6 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
14 mm
17.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10536391 2.5 ml 31.5 mm 14 mm pezzi 100
10737152 5 ml 50 mm 5 mm pezzi 100
10622132 8 ml 57.6 mm 17.2 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10536391 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0073100
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene leggero e infrangibile. Le provette campione in polietilene Kartell™ sono utilizzabili come contenitori di pesatura.
  • General purpose containers with push in hinged lids
  • Flat bottom, lightweight and shatterproof
  • Wall thickness approximately 1mm
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 14 mm
Materiale Polietilene
Volume (sistema metrico) 2.5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Possono essere usati come contenitori per pesata, adatti al contatto con gli alimenti
N. per custodia 100
N. per confezione 1
Stile della base Fondo piatto
Quantità Confezione da 100
Altezza (sistema metrico) 31.5 mm
Product Type Tube