Learn More
Kartell™ Plastilab™ Polyethylene Slide Mailer
Codice prodotto. 10603672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10603672 10/confezione pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10603672 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0092400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    17.20€ / pezzi 10
    Risparmia 1.80€
    9% Sconto
In stock
Designed with support bars for strength and safety in transporting specimen slides.
  • Slides with own compartments with support bar at 55mm centers
  • For protection 76 x 26mm specimen slides
  • Useful for cytological and geological specimens
Specifica
Quantità 10/confezione
Include Con barre di supporto
Applicazioni Campioni citologici e geologici
Tipo Contenitore per la spedizione di vetrini
Dimensions (LxWxH) 97 x 84 x 6 mm
Capacità 3 Slides
Materiale Polietilene